Learn More
Chlorfenapyr 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorfenapyr |
| CAS | 122453-73-0 |
| Nomi componenti o analita | Chlorfenapyr |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H11 Br Cl F3 N2 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile |
| Vedi altri risultati |