Learn More
Chlorguanide-d4 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30361510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361510 10 mg 10mg
30355621 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30361510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC32950210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1189671-34-8
Formula molecolare C11H13D4Cl2N5
Molecular Weight (g/mol) 294.22
Sinonimo N-(4-Chlorophenyl-d4)-N'-(1-methylethyl)-imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl-d4)-5-isopropylbiguanide Hydrochloride, Bigumal-d4, Chlorguanid-d4, Chloroguanide-d4, Paludrin-d4, Proguanil-d4
IUPAC Name 1-((l2-azaneylidene)((4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)amino)methyl)-3-isopropylguanidine
SMILES CC(C)NC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorguanide-d4 Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D;
Peso formulazione 293.11