Learn More
Chlorhexidine Digluconate (20% in water), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Chlorhexidine digluconate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1 |
| Peso formulazione | 896.3198 |
| Percent Purity | >95% |