Learn More
Chlorhexidine Digluconate Aqueous Solution 0.2 MP Biomedicals
Codice prodotto. 11460432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460432 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11460432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219136080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    182.70€ / 100mL
    Risparmia 9.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorhexidine Digluconate
Nota nome Aqueous Solution
CAS 18472-51-0
Densità 1g/mL
Intervallo percentuale saggio 20%
Formula molecolare C34H54Cl2N10O14
Numero MDL MFCD00083599
Quantità 100 mL
Sinonimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
InChI Key YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC Name bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid); N'-(6-{[amino({amino[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}amino)methylidene]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}amino)methanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 897.76
PubChem CID 60148207
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorhexidine gluconate