Learn More
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Codice prodotto. 16421028
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16421028 5 g 5g
16458386 100 mg 100mg
16412249 1 g 1g
16402186 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16421028 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0608
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Specifications
Materiale o nome chimico Chlorhexidine (digluconate)
Forma fisica Liquid
CAS 18472-51-0
Colore Colorless
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H54Cl2N10O14
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Molecular Weight (g/mol) 897.76
Peso formulazione 897.76
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only