Learn More
Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity B, TRC
Codice prodotto. 30007811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007811 25 mg 25mg
30010544 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007811 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37768025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308292-89-8
Formula molecolare C16 H26 Cl N9 O
Molecular Weight (g/mol) 395.89
Sinonimo 2,4,11,13-Tetraazatetradecanamide, 14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-, Chlorhexidine urea, 1-[[6-[[[(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
IUPAC Name [N-[6-[[N-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
SMILES NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorhexidine urea
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H26ClN9O/c17-11-5-7-12(8-6-11)24-15(20)25-13(18)22-9-3-1-2-4-10-23-14(19)26-16(21)27/h5-8H,1-4,9-10H2,(H5,18,20,22,24,25)(H5,19,21,23,26,27)
Peso formulazione 395.1949
Percent Purity >95%