Learn More
Chlorhexidine Free Base, >85%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11400432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400432 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219135805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    436.80€ / 5g
    Risparmia 22.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Molecular biology; Cell biology
Identificatori chimici
CAS 55-56-1
Formula molecolare C22H30Cl2N10
Molecular Weight (g/mol) 505.452
Numero MDL MFCD00009673
InChI Key GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
IUPAC Name (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]amino]methylidene]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]guanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorhexidine Free Base
Nota nome Free Base
Colore White
Quantità 5 g
Forma fisica Solid
Intervallo percentuale saggio >85%
Peso formulazione 505.5
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorhexidine, free base
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine