Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Cl&superscript_minus; | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloride Standard |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Certificato di analisi | With Certificate of Analysis. |
| CAS min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS max % | 0.1, 99.9 |
| Tecnica | Ion Chromatography |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo di soluzione | Standard Solution |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio