Learn More
Chlorinated Organic and Desinfectant by-products Mix 1 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| CAS | 71-55-6, 513-88-2, 96-12-8, 106-93-4, 83463-62-1, 75-27-4 |
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | Dibromoacetonitrile 99.8 μg/mL∣Bromochloroacetonitrile 99.9 μg/mL∣1,2-Dibromo-3-chloropropane 100 μg/mL∣Chloropicrin 100 μg/mL∣Trichloroethene 100 μg/mL∣1,1-Dichloropropanone-2 100.1 μg/mL∣1,2-Dibromoethane 100.1 μg/mL∣Bromodichloromethane 100.1 μg/mL∣Chloroform 100.1 μg/mL∣Dibromochloromethane 100.1 μg/mL∣Tetrachloroethene 100.1 μg/mL∣Tetrachloromethane 100.1 μg/mL∣Tribromomethane 100.1 μg/mL∣Trichloroacetonitrile 100.1 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 100.2 μg/mL∣Dichloroacetonitrile 100.2 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Acetone |