Learn More
Chlorine - Cl @ 500 μg/g in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Codice prodotto. 16459649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459649 100 mL 100mL
17904186 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16459649 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGCLOIL500100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chlorine - Cl @ 500 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorine
CAS 7782-50-5
Nomi componenti o analita Chlorine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Cl2
Concentrazione 500 μg/g
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cl
InChI Formula InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
IUPAC Name molecular chlorine
Solvent or Matrix Heavy Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 70.91
Quantità 100 mL
Peso formulazione 69.9377 g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 µg/g in V-Solv
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light