Learn More
WTW™ Chlorine Test Kits
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
30.00€ - 104.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 5 mL |
Codice del prodotto | Marca | Range | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11773177
|
WTW™
250419 |
0.03 to 6.00 Cl2, free | Cell Test Kit | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers |
104.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11783177
|
WTW™
250420 |
0.03 to 6.00 Cl2, free and total | Cell Test Kit | PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer, Photoflex™ meter |
104.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11721866
|
WTW™
251414 |
0.02 to 2.00 mg/L Cl2, total | Powder Pillows Kit | PhotoLab™ 6000 photometer, Photoflex™ meter |
30.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11701866
|
WTW™
251401 |
0.02 to 2.00 mg/L Cl2, free | Powder Pillows Kit | PhotoLab™ 6000 photometer, Photoflex™ meter |
30.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10027842
|
WTW™
252012 |
0.010 to 6.00 Cl2, free and total | Reagent Test Kit | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer |
87.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11711866
|
WTW™
251402 |
0.5 to 5.0 mg/L Cl2, free | Powder Pillows Kit | PhotoLab™ 6000 photometer, Photoflex™ meter |
30.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifica
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
5 mL |