Learn More
Chlorite solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12932105 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12932105 100 mL 100mL
12942105 250 mL 250mL
12952105 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12932105 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 012 100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene H2O
Concentrazione 1 g/L
Quantità 100 mL