Learn More
Chlormadinone acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1095
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Chlormadinone acetate
CAS 302-22-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H29ClO4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (24.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(Cl)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 404.93
Peso formulazione 404.93
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only