Learn More
Chlormadinone Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlormadinone acetate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 404.1754 |
| Percent Purity | >95% |