Learn More
Chlormezanone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Descrizione
Chlormezanone 1.0 mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Nomi componenti o analita | Chlormezanone |
| Shipping Condition | Ice Pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C11 H12 Cl N O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Chlormezanone |
| InChI Formula | InChI=1 S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11 H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| IUPAC Name | 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one |
| Vedi altri risultati |