Learn More
R&D Systems™ Chlormezanone
Codice prodotto. 18742554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742554 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742554 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0456/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of benzodiazepine site
Chlormezanone is a anxiolytic and skeletal muscle relaxant that acts at the benzodiazepine site of GABAA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide
CAS 80-77-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio GABA-A Receptor Benzodiazepines
Formula molecolare C11H12ClNO3S
Purezza 0.99