Learn More
Chlormezanone, MedChemExpress
Descrizione
Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlormezanone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 80-77-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H12ClNO3S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (365.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(CC1)N(C)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)S1(=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only