Learn More
Chlormezanone, Mikromol™
Codice prodotto. 17901036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901036 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17901036 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0017.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlormezanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlormezanone
CAS 80-77-3
Nomi componenti o analita Chlormezanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 Cl N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Chlormezanone
InChI Formula InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMILES CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one
Molecular Weight (g/mol) 273.74
Quantità 250 mg
Peso formulazione 273.0226 g/mol