Learn More
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Ir 57.2%
Codice prodotto. 11327537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327537 0.25 g 0.25g
11307537 1 g 1g
11317537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11327537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012749.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12112-67-3 | C16H24Cl2Ir2 | 671.70 g/mol
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer is widely used as a precursor to other iridium complexes, which finds application in homogeneous catalysis like carbonylation, hydrosilylation, hydrofomylation, asymmetric allylic substitutions, metathesis and chiral catalysis reactions. It is involved in the preparation of Crabtree's catalyst, which is used for hydrogenation and hydrogen-transfer reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12112-67-3
Formula molecolare C16H24Cl2Ir2
Molecular Weight (g/mol) 671.70
Numero MDL MFCD00012414
InChI Key ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Sinonimo chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;iridium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Punto di fusione 190°C (decomposition)
Colore White
Odore Odorless
Quantità 0.25 g
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform and toluene. Slightly soluble in acetone and alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 671.71
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer