Learn More
Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Codice prodotto. 15437315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15437315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15437315 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046803.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92390-26-6
Formula molecolare C18H27ClRu
Molecular Weight (g/mol) 379.93
Numero MDL MFCD07369035
InChI Key RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC Name Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Punto di fusione 143°C to 147°C
Colore Brown-Yellow
Quantità 1 g
Numero UN UN3395
Sinonimo Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp*
Peso formulazione 379.94
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclo octadiene) ruthenium(II)