Learn More
Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Codice prodotto. 15447315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447315 250 mg 250mg
15437315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447315 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046803.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92390-26-6
Formula molecolare C18H27ClRu
Molecular Weight (g/mol) 379.93
Numero MDL MFCD07369035
InChI Key RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC Name Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Punto di fusione 143°C to 147°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3395
Sinonimo Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp
Peso formulazione 379.94
Forma fisica Crystalline Solid