Learn More
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, min. 40.8% Rh
Codice prodotto. 10266600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266600 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10492845 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10266600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211305000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12092-47-6
Formula molecolare C16H24Cl2Rh2
Molecular Weight (g/mol) 493.08
Numero MDL MFCD00012415
InChI Key QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Sinonimo chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
PubChem CID 6436379
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Nota nome min. 40.8% Rh
Punto di fusione 256.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.34g/L
Peso formulazione 493.08
Percent Purity ≥40.8% (RH)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals