Learn More
Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10775621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775621 10 g Bottiglia in vetro 10g
10163280 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10775621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134960100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 27064-94-4
Formula molecolare C13H9ClF2
Molecular Weight (g/mol) 238.66
Numero MDL MFCD00044329
InChI Key FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC Name 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 88°C (0.1 Mbar)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5560 to 1.558
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Peso formulazione 238.66
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.