Learn More
Chloro Chlorthalidone, TRC
Codice prodotto. 30135436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135436 25 mg 25mg
30132935 100 mg 100mg
30008908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42752025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16289-13-7
Formula molecolare C14 H9 Cl2 N O2
Molecular Weight (g/mol) 294.13
Sinonimo 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy-2H-isoindol-1-one
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Specifica
Materiale o nome chimico chloro-Chlorthalidone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Peso formulazione 293.001
Percent Purity >95%