Learn More
α-Chloro-m-xylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10376120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10376120 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10386120 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376120 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 110160250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-19-9
Formula molecolare C8H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 140.61
Numero MDL MFCD00000909
InChI Key LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico α-Chloro-m-xylene
Nota nome 96%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0640g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C to 196.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5335 to 1.5365
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 373
Indice di Merck 15, 10289
Gravità specifica 1.064
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Peso formulazione 140.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Chloro-m-xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.