Specifications
| Materiale o nome chimico | α-Chloro-m-xylene |
| Nota nome | 96% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0640g/mL |
| Punti di ebollizione | 195.0°C to 196.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 75°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- a-Chloro-m-xylene
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.