Learn More
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10793171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793171 5 g Bottiglia in vetro 5g
10235990 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 705-29-3
Formula molecolare C8H6ClF3
Molecular Weight (g/mol) 194.581
Numero MDL MFCD00000908
InChI Key XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2C6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 194.58
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid