Learn More
Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30353292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30353292 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC29278510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 621-62-5
Formula molecolare C6H13ClO2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Diethoxy-2-chloro-1 Ethane, Chloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1 1-Diethoxyethane, 2-Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroacetaldehyde Diethyl Acetal, Chloroethanal Diethyl Acetal, Diethoxyethyl Chloride, Monochloroacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8436
InChI Formula InChI=1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCl)OCC
IUPAC Name 2-chloro-1,1-diethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 152.62
Peso formulazione 152.0604