Learn More
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, 97%
Codice prodotto. 11486017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11486017 500 g 500g
11476017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25049.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-97-2
Formula molecolare C4H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 124.56
Numero MDL MFCD00000948
InChI Key CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
IUPAC Name 2-chloro-1,1-dimethoxyethane
SMILES COC(CCl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Punto di fusione <-73°C
Densità 1.094
Punti di ebollizione 128°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1733700
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 124.57
Percent Purity 98%