Learn More
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, 97%
Codice prodotto. 10325790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10325790 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10224280 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10325790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-97-2
Formula molecolare C4H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 124.56
Numero MDL MFCD00000948
InChI Key CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
IUPAC Name 2-chloro-1,1-dimethoxyethane
SMILES COC(CCl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Nota nome 97%
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 128.0°C to 130.0°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.4160
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: 52g/L (20 c).
Peso formulazione 124.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.