Learn More
Chloroacetic acid, 99%, flakes, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020900
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
2-chloroacetic acid
C(C(=O)O)Cl
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
2-chloroacetic acid
C(C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chloroacetic acid
Nota nome 99%
Informazioni di decomposizione 250°C
Punto di fusione 61.0°C to 63.0°C
Colore White
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClCH2CO2H
Quantità 4 kg
Beilstein 02, 194
Indice di Merck 15, 2112
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosità 1.29 Pas (100°C)
Peso formulazione 94.5
Pressione del vapore 0.75 mmHg at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.