Learn More
Chloroacetic acid, 99%, flakes
Codice prodotto. 10335790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
4kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10335790 250 g Plastic bottle 250g
10550001 1 kg Plastic bottle 1kg
10753831 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10020900 4 kg Plastic bottle 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10335790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108512500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.40€
    19.80€ / 250g
    Risparmia 0.60€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-11-8
Formula molecolare C2H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 94.5
Numero MDL MFCD00002683
InChI Key FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC Name 2-chloroacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetic acid
Nota nome 99%
Informazioni di decomposizione 250°C
Punto di fusione 61.0°C to 63.0°C
Colore White
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClCH2CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 02, 194
Indice di Merck 15, 2112
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosità 1.29 Pas (100°C)
Peso formulazione 94.5
Pressione del vapore 0.75 mmHg at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.