Learn More
Chloroacetic acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10110862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10110862 5 g Bottiglia in vetro 5g
10085680 500 g Bottiglia in vetro 500g
10473925 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10110862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404410050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3926-62-3
Formula molecolare C2H2ClNaO2
Molecular Weight (g/mol) 116.48
Numero MDL MFCD00002684
InChI Key FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC Name sodium;2-chloroacetate
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetic acid sodium salt
Nota nome 98%
Punto di fusione 199.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2ClCOONa
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2112
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water: 440g/L (20°C).. Other solubilities: slightly soluble in methanol., insoluble in acetone, benzene, ether, ccl4.
Peso formulazione 116.48
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroacetic acid sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.