Learn More
chloroacetic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10538702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10538702 100 g Bottiglia in vetro 100g
10279450 25 g Bottiglia in vetro 25g
10474115 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10538702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404421000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-88-8
Formula molecolare C4H4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 170.97
Numero MDL MFCD00000929
InChI Key PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC Name (2-chloroacetyl) 2-chloroacetate
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico chloroacetic anhydride
Punto di fusione 51°C to 59°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 203°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (ClCH2CO)2O
Quantità 100 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Indice di Merck 15, 2113
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Peso formulazione 170.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals, Chunks or Low Melting Mass