Learn More
Chloroacetone, 96%, stabilized
Codice prodotto. 10582961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582961 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10752791 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10255940 1 L Bottiglia in vetro 1L
10697953 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10582961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173470250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-95-5
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Numero MDL MFCD00000936
InChI Key BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
PubChem CID 6571
ChEBI CHEBI:47220
IUPAC Name 1-chloropropan-2-one
SMILES CC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetone
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -44.5°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 653
Indice di Merck 15, 2114
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Stabilizzatore 0.1% epoxidized soybean oil
Viscosità 1.11 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 92.52
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroacetone, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.