Learn More
Chloroacetyl Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30353662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353662 10 g -
30366460 1 g 1g
30350733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30353662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC32720510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-88-8
Formula molecolare C4H4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 170.98
Sinonimo Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
IUPAC Name (2-chloroacetyl) 2-chloroacetate
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Specifications
Materiale o nome chimico Chloroacetyl Anhydride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Peso formulazione 169.9537