Learn More
Chloroacetyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11690212
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11690212 250 mL 250mL
11491960 25 mL 25mL
11600222 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11690212 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15846.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.937 g/mol
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
Solubility
Miscible with ethyl ether, acetone, benzene and carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols and water. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-04-9
Formula molecolare C2H2Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 112.937
Numero MDL MFCD00000725
InChI Key VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC Name 2-chloroacetyl chloride
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroacetyl chloride
Punto di fusione -22°C
Densità 1.417
Punti di ebollizione 105°C to 106°C
Odore Pungent
Formula lineare ClCH2COCl
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 250 mL
Numero UN UN1752
Beilstein 605439
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,2067
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 112.94
Percent Purity 98%