Learn More
Chloroauric Acid, Extra Pure, about 51% Au, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1g, Vial
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 30°C |
| CAS | 16903-35-8 |
| Colore | Orange |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | HAuCl4 |
| Numero MDL | 149903 |
| Peso formulazione | 339.78g/mol |
| Imballaggio | Vial |