Learn More
Chlorobenzene, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10532574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532574 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10724124 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    99.40€ / 100mL
    Risparmia 9.60€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
Numero MDL MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Punto di fusione -45.0°C
Nota nome Extra Dry
Colore Colorless
Densità 1.1075g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 23°C
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5230 to 1.5250
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 1.1075
Formula lineare C6H5Cl
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Numero UN 1134
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Indice di Merck 15, 2122
Punti di ebollizione 131.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 112.56
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.