Learn More
Chlorobenzene, 99.9%, for HPLC
Codice prodotto. 13469396 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13469396 1 L Glass bottle 1L
13408598 100 mL Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13469396 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 445650010
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.56
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Punto di fusione -45.0°C
Densità 1.1075g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5230 to 1.5250
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (GC)
Gravità specifica 1.1075
Formula lineare C6H5Cl
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15,2122
Punti di ebollizione 131.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 112.56
Percent Purity 99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.