Learn More
Chlorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11460147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460147 500 mL 500mL
11470147 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21052.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
Solubility
Miscible with alcohol, chloroform, diethyl ether and benzene. Slightly immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
Numero MDL MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Punto di fusione -45°C
Densità 1.106
Quantità 500 mL
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.524
Numero UN UN1134
Beilstein 605632
Indice di Merck 14,2121
Punti di ebollizione 132°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,chloroform,diethyl ether and benzene. Slightly immiscible with water.
Peso formulazione 112.56
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene