Learn More
Chlorobenzene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10131660 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10131660 1 L Flacone in vetro color ambra 1L
10795511 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10283800 2.5 L Flacone in vetro rivestito in plastica 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10131660 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4681/15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.56
Numero MDL 530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Specifications
Punto di fusione -45°C
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 12mbar at 20°C
Viscosità 0.8 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 131°C
Peso formulazione 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorobenzene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.