Learn More
Chlorobenzene-d{5}, 99% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449940 5 g 5g
11439940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11449940 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044712.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Chlorobenzene-d5 is a halogenated D5 chlorobenzene for proteomics research. It is a precursor to deuterated dyes and rubbers. It is used as a high-boiling solvent in industrial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3114-55-4
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 117.587
Numero MDL MFCD00000531
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Sinonimo chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
IUPAC Name 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene-d5
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.157 g/mL
Punto d'infiammabilità 24°C (75°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 130°C
Numero UN UN1134
Beilstein 1866335
Informazioni di solubilità Not miscible with water.
Peso formulazione 117.6
Percent Purity 99%