Learn More
Chlorobenzene D5 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317912 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30317912 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11380100ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene D5
CAS 3114-55-4
Solvente o matrice Methanol
Formula molecolare C6 2H5 Cl
Quantità 1 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molecular Weight (g/mol) 117.59
Peso formulazione 117.0394 g/mol