Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorobenzene-d5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 98.5+ atom % D |
| Deuterio (D) | 98.50% min. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Formula lineare | C6D5Cl |
| Peso formulazione | 117.6 |
| Grado | NMR |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorobenzene-d5
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.