Learn More
Chlorobenzene-d5 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30316670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316670 Fornitore CDN N. del fornitore CDND07865G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene D5
CAS 3114-55-4
Formula molecolare C6 2H5 Cl
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molecular Weight (g/mol) 117.59
Peso formulazione 117.0394 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity