Learn More
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%
Codice prodotto. 11328197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328197 4 x 1 L 4L
11308197 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022922.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
Numero MDL MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Punto di fusione -45°C
Colore Colorless
Densità 1.106 g/mL
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Odore Aromatic
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.524
Numero UN UN1134
Beilstein 605632
Indice di Merck 14,2121
Punti di ebollizione 132°C
Informazioni di solubilità Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 112.56
Percent Purity 99.5%
Grado HPLC