Learn More
Chlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30135714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135714 50 g 50g
30135529 500 g 500g
17924105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135714 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36453050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-90-7
Formula molecolare C6 H5 Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.56
Sinonimo Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES Clc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobenzene
Quantità 50 g
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Peso formulazione 112.008
Percent Purity >95%