Learn More
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Formula molecolare | C13 H9 Cl F2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC Name | 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.66 |
| Peso formulazione | 238.0361 |