Learn More
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer, 98%
Codice prodotto. 10602233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10602233 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10008881 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10602233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369375000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12279-09-3 | C32H56Cl2Rh2 | 717.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12279-09-3
Formula molecolare C32H56Cl2Rh2
Molecular Weight (g/mol) 717.51
Numero MDL MFCD00013287
InChI Key GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Sinonimo chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
PubChem CID 53384308
IUPAC Name cyclooctene;rhodium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Spécification
Materiale o nome chimico Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Punto di fusione 187.0°C to 191.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 717.52
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.